Learn More
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10792391 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10792391 10 g Glasflasche 10 Gramm
10295590 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10792391 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 166450100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2103-57-3 | C10H12O4 | 196.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2103-57-3
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.2
MDL-Nummer MFCD00003310
InChI-Schlüssel UCTUXUGXIFRVGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trimethoxy, 2,3,4-trimethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, trimethoxy, 2,3,4 trimethoxybenzylaldehyde, pubchem8261, trimethoxy benzaldehyde, trimetazidine impurity c, acmc-1b07v, ksc201q5r
PubChem CID 75006
IUPAC-Name 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)C=O)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3, 4-Trimethoxybenzaldehyde
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 38.0°C to 41.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 168.0°C to 170.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)3C6H2CHO
Brechungsindex 1.5547
Menge 10 g
Beilstein 08, I, 684
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle