Learn More
2,3,4-Trihydroxyacetophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,4-Trihydroxyacetophenone |
| CAS | 528-21-2 |
| Summenformel | C8H8O4 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)-ethanone, 2',3',4'-Trihydroxy-acetophenone, Gallacetophenone, 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, 2',3',4'-Trihydroxyacetophenone, 4-Acetylpyrogallol, Alizarin Yellow C, Alizarine Yellow C, C.I. 57000, NSC 66553 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O4/c1-4(9)5-2-3-6(10)8(12)7(5)11/h2-3,10-12H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(O)c(O)c1O |
| IUPAC-Name | 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 168.15 |
| Formelmasse | 168.0423 |