Learn More
2,3,4-Trifluorbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11388866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388866 5 g 5 Gramm
11378866 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388866 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19508.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175278-08-7
Summenformel C6H2ClF3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 230.59
MDL-Nummer MFCD00102573
InChI-Schlüssel XFTDZYFHXRZLEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3,4-trifluorobenzenesulphonyl chloride, 2,3,4-trifluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro-9ci, acmc-20aoih, pubchem5177, 2,3,4-trifluorobenz, buttpark 44\07-12
PubChem CID 2776977
SMILES FC1=CC=C(C(F)=C1F)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Dichte 1.64
Siedepunkt 234°C to 236°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Brechungsindex 1.5025
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
IUPAC-Name 2,3,4-Trifluorbenzolsulfonylchlorid
Formelmasse 230.59
Reinheit (%) 97%