Learn More
2,3,4-Trifluorbenzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2, 3, 4-Trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Dichte | 1.6400g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Strukturformel | F3C6H2SO2Cl |
| Menge | 25 g |
| IUPAC-Name | 2,3,4-Trifluorbenzolsulfonylchlorid |
| Formelmasse | 230.59 |
| Reinheit (%) | 97% |