Learn More
2,3,4-Trifluorbenzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 3, 4-Trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride |
CAS Min. % | 97.0 |
Dichte | 1.6400g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | F3C6H2SO2Cl |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | 2,3,4-Trifluorbenzolsulfonylchlorid |
Formelmasse | 230.59 |
Reinheit (%) | 97% |