Learn More
2,3,4-Trifluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,4-Trifluorobenzaldehyde |
| Dichte | 1.404 |
| Siedepunkt | 77°C to 79°C (20 mmHg) |
| Flammpunkt | 61°C (142°F) |
| Brechungsindex | 1.4795 |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 7805818 |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Formelmasse | 160.1 |
| Reinheit (%) | 98% |