Learn More
2,3,4-Tri-O-Benzyl-beta-L-Arabinopyranose, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,3,4-Tri-O-Benzyl-beta-L-Arabinopyranose wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2,3,4-Tri-O-Benzyl-beta-L-Arabinopyranose wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-L-arabinopyranose |
| Schmelzpunkt | 76°C to 88°C |
| Menge | 250 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Optische Drehung | +78° (c=1 in Methanol) |
| Formelmasse | 420.51 |
| Reinheit (%) | 97% |