Learn More
2-[3,4-(Methylendioxy)-phenyl]-ethylamin Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465556
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15465556 5 g 5 Gramm
15455556 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465556 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60208.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1653-64-1 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1653-64-1
Summenformel C9H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.65
MDL-Nummer MFCD00035193
InChI-Schlüssel NDYXFQODWGEGNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxyphenethylamine hydrochloride, 2-3,4-methylenedioxyphenyl ethylamine hydrochloride, phenethylamine, 3,4-methylenedioxy-, hydrochloride, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanamine hydrochloride, homopiperonylamine hydrochloride, 1,3-benzodioxole-5-ethanamine, hydrochloride, 3,4-methylenedioxy-beta-phenylethylamine hydrochloride, methylenedioxyphenethylamine hydrochloride, 3,4-methylenedioxy phenylethylamine hydrochloride, 3,4-methylenedioxy-.beta.-phenylethylamine hydrochloride
PubChem CID 74246
IUPAC-Name 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)Ethanamin;Hydrochlorid
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CCN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[3,4-(Methylenedioxy)phenyl]ethylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 213°C to 214°C
Menge 5 g
Formelmasse 201.65
Reinheit (%) 95%