Learn More
2-[3,4-(Methylendioxy)phenyl]ethylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472759
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15472759 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15472759 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66445.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1484-85-1 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1484-85-1
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.192
MDL-Nummer MFCD00060509
InChI-Schlüssel RRIRDPSOCUCGBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym homopiperonylamine, 3,4-methylenedioxyphenethylamine, methylenedioxyphenethylamine, 1,3-benzodioxole-5-ethanamine, 2-1,3-benzodioxol-5-yl ethanamine, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanamine, methylenedioxyphenylethylamine, benzo-1,3-dioxole-5-ethylamine, 3,4-methylenedioxyphenyl ethylamine, phenethylamine, 3,4-methylenedioxy
PubChem CID 73874
IUPAC-Name 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)Ethanamin
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[3,4-(Methylenedioxy)phenyl]ethylamine
Farbe Farblos bis hellgelb
Menge 5 g
Beilstein 383838
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit