Learn More
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylisothiocyanat, 98 %
Artikelnummer. 11362637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362637 5 g 5 Gramm
11352637 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11817.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21714-25-0
Summenformel C11H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 223.29
MDL-Nummer MFCD00041366
InChI-Schlüssel GHYFLDWHIVKQLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxybenzene, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanisothiocyanate, acmc-20anep, 3,4-dimethoxyphenethylisothiocyanate, b-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, 3,4-dimethoxy-1-2-isothiocyanatoethyl benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy-benzene
PubChem CID 140856
IUPAC-Name 4-(2-Isothiocyanatoethyl)-1,2-dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(CCN=C=S)C=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl isothiocyanate
Dichte 1.17
Siedepunkt 150°C to 151°C (0.3 mmHg)
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.588
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2809316
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 223.3
Reinheit (%) 98%