Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-Tetra-O-Benzyl-alpha-D-Glucopyranose, 98 %
Artikelnummer. 15474187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15474187 5 g 5 Gramm
15464187 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474187 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. H31595.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6564-72-3 | C34H36O6 | 540.656 g/mol
It is the intermediate of Voglibose/Dapagliflozin. An important D-glucopyranose derivative for glucosylations and other reactions 1,2; Preparation of the α-glucopyranosyl chloride, synthesis of 1-C-α-D-glucopyranose derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist das Zwischenprodukt von Voglibose/Dapagliflozin. Ein wichtiges D-Glucopyranosederivat für Glucosylierungen und andere Reaktionen 1,2; Herstellung des α-Glucopyranosylchlorids, Synthese von 1-C-α-D-Glucopyranosederivaten.
Löslichkeit
Löslich in CHCl3. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6564-72-3
Summenformel C34H36O6
Molekulargewicht (g/mol) 540.656
MDL-Nummer MFCD00023849
InChI-Schlüssel OGOMAWHSXRDAKZ-RUOAZZEASA-N
Synonym 2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris benzyloxy-6-benzyloxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-ol, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-a-d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-alpha-glucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-alpha-d-glucopyranose, 2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris benzyloxy-6-benzyloxy methyl oxan-2-ol, pubchem21934, pubchem24349, voglibose tbg impurity, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-alpha-d-glucose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-alpha-d-gluco-pyranose
PubChem CID 11731256
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(phenylmethoxy)-6-(phenylmethoxymethyl)oxan-2-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4)OCC5=CC=CC=C5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-glucopyranose
Schmelzpunkt 150°C to 151°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in CHCl3. Insoluble in water.
Formelmasse 540.65
Reinheit (%) 98%