Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorstilen, 98 %, stab. mit 250 ppm 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492858
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492858 5 g 5 Gramm
11402868 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492858 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16833.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 653-34-9 | C8H3F5 | 194.104 g/mol
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene is used in the synthesis of optically active copolymers having low surface energies by utilizing beta-pinene as another monomer. It is also used in the synthesis of fluorinated and photo crosslinkable liquid prepolymers, which is used for flexible optical waveguides. Polymeric fluorinated nano particles prepared using 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene and styrene is explored in magnetic resonance image (MRI) applications, since it has larger structural design potential compared to traditional systems like emulsions and solutions of smaller molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3,4,5,6-Pentafluorostiren wird bei der Synthese von optisch aktiven Copolymeren mit niedrigen Oberflächenenergien verwendet, indem Beta-Pinen als weiteres Monomer verwendet wird. Es wird auch bei der Synthese von fluorierten und photokreuzbaren flüssigen Prepolymeren verwendet, die für flexible optische Wellenleiter verwendet werden. Polymerisch fluorierte Nanopartikel, die mit 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrol und Styrol hergestellt werden, werden in Magnetresonanzbildanwendungen (MRI) untersucht, da sie ein größeres strukturelles Konstruktionspotenzial im Vergleich zu herkömmlichen Systemen wie Emulsionen und Lösungen kleinerer Moleküle aufweisen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
In einem kühlen und gut belüfteten Bereich lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und halten Sie ihn fern von Zündquellen und direktem Sonnenlicht. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 653-34-9
Summenformel C8H3F5
Molekulargewicht (g/mol) 194.104
MDL-Nummer MFCD00000300
InChI-Schlüssel LVJZCPNIJXVIAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorostyrene, pentafluorostyrene, benzene, ethenylpentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinyl-benzene, 2',3',4',5',6'-pentafluorostyrene, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethyl, vinylpentafluorobenzene, acmc-1avmt, styrene, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinylbenzene
PubChem CID 69556
IUPAC-Name 1-Ethenyl-2,3,4,5,6-pentafluorbenzol
SMILES C=CC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene
Namenshinweis stabilized with 250ppm 4-tert-butylcatechol
Dichte 1.406
Siedepunkt 139°C to 140°C
Flammpunkt 34°C (93°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.446
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1874390
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 194.1
Reinheit (%) 98%