Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorphenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11465886 5 g 5 Gramm
11455886 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465886 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22239.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 653-30-5 | Molecular Formula: C8H2F5N | Molecular Weight: 207.103 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,3,4,5,6-Pentafluorphenylacetonitril wird als Arzneimittel und als Zwischenprodukt für Flüssigkristallmaterial verwendet. Aus 2,3,4,5,6-Pentafluorphenylacetonitril konnten ortho- oder para-substituierte Dimere und eine Mischung aus Trimeren, Tetrameren und Pentamern von PFPA gewonnen werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 653-30-5
Summenformel C8H2F5N
Molekulargewicht (g/mol) 207.103
MDL-Nummer MFCD00013814
InChI-Schlüssel YDNOJUAQBFXZCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorophenylacetonitrile, pentafluorophenylacetonitrile, pentafluorophenyl acetonitrile, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl acetonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl cyanide, 2-perfluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethanenitrile, acmc-1ay9x, 2-pentafluorophenyl acetonitrile
PubChem CID 69554
IUPAC-Name 2-(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)acetonitril
SMILES C(C#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitrile
Dichte 1.61
Siedepunkt 110°C to 111°C (17 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.439
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1882341
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 207.1
Reinheit (%) 98%