Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464713
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464713 25 g 25 Gramm
11454713 5 g -
11474713 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464713 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11623.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1765-40-8 | C7H2BrF5 | 260.989 g/mol
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide is used as a reagent for derivatization of alcohols, carboxylic acids, sulfonamides for GC and polyfunctional thiols. It is used for the preparation of pentafluorobenzyl esters of organic acids for determination by capillary and GC. It is also used to derivatize N-7-substituted guanine adducts of DNA for determination by GC-electron capture-MS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylbromid wird als Reagenz bei der Derivatisierung von Alkoholen, Carboxylsäuren, Sulfonamiden für GC und polyfunktionalen Thiolen verwendet. Es kommt bei der Herstellung von Pentafluorbenzylestern organischer Säuren zur Bestimmung durch Kapillargaschromatographie zum Einsatz. Außerdem wird es zur Derivatisierung von N-7-Guanin-Addukten der DNA für die Bestimmung mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie mit Elektroneneinfang verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln. Bei 4 °C lagern und vor Feuchtigkeit schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1765-40-8
Summenformel C7H2BrF5
Molekulargewicht (g/mol) 260.989
MDL-Nummer MFCD00000299
InChI-Schlüssel XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl bromide, pentafluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-bromomethylpentafluorobenzene, alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, bromomethyl pentafluorobenzene, benzene, bromomethyl pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylbromide, pfbbr, pentafluorobenzylbromide
PubChem CID 74484
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzol
SMILES C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
Schmelzpunkt 18°C to 20°C
Dichte 1.844
Siedepunkt 174°C to 175°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.472
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 647808
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 261
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene