Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzolsulfonylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464120
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464120 1 g 1 Gramm
11473258 5 g 5 Gramm
11483258 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464120 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17676.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 832-53-1 | C6ClF5O2S | 266.566 g/mol
Pentafluorobenzenesulfonyl chloride is used as derivatizing reagent for simultaneous determination of fluoxetine and p-trifluoromethylphenol, an O-dealkylated metabolite of fluoxetine in human liver microsomes. It is also used for electrophore labeling of small tyrosyl peptides for their analysis by gas chromatography with electron-capture detection. It is also employed as derivatizing reagent for amphetamine in determination of amphetamine in human plasma samples using gas chromatography with electron-capture detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pentafluorbenzolsulfonylchlorid wird als Derivatisierungsreagenz zur gleichzeitigen Bestimmung von Fluoxetin und p-Trifluormethylphenol, einem O-dealkylierten Metaboliten von Fluoxetin in humanen Lebermikrosomen, verwendet. Wird auch für die Elektrophormarkierung kleiner Tyrosylpeptide für ihre Analyse durch Gaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektion verwendet. Wird auch als Derivatisierungsreagenz für Amphetamin bei der Bestimmung von Amphetamin in humanen Plasmaproben eingesetzt, wobei Gaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektion verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (reagiert langsam).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Fern von Oxidationsmitteln, aktiven Metallen, Basen und Wasser/Feuchtigkeit aufbewahren. Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 832-53-1
Summenformel C6ClF5O2S
Molekulargewicht (g/mol) 266.566
MDL-Nummer MFCD00007427
InChI-Schlüssel UOJCTEGNHXRPKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzenesulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-sulfonyl chloride, pentafluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, pentafluoro, pentafluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenesulfonyl choride, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzenesulfonyl chloride, chloro 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl sulfone, pubchem5683, pentafluorobenzenesulfonylchloride
PubChem CID 70026
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-Pentafluorbenzolsulfonylchlorid
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)S(=O)(=O)Cl)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulfonyl chloride
Dichte 1.796
Siedepunkt 210°C to 211°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.479
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2142325
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (reacts slowly).
Formelmasse 266.57
Reinheit (%) ≥98%