Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluoranilin, 97%
Artikelnummer. 10247333 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10247333 5 g Glasflasche 5 Gramm
10081560 10 g Glasflasche 10 Gramm
10006113 50 g Glasflasche 50 Gramm
10239223 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10247333 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 147080050
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 771-60-8 | C6H2F5N | 183,08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 771-60-8
Summenformel C6H2F5N
Molekulargewicht (g/mol) 183.08
MDL-Nummer MFCD00007643
InChI-Schlüssel NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoroaniline, pentafluorophenylamine, aminopentafluorobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-ms06il3y2q, ms06il3y2q, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylamine, pubchem1546
PubChem CID 13040
IUPAC-Name pentafluoroaniline
SMILES NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 33°C to 38°C
Farbe Lachsrot bis Weiß
Dichte 73g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6F5NH2
Menge 5 g
Formelmasse 183.08
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke