Learn More
2',3',4',5',6'-Pentafluoracetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391497
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391497 5 g 5 Gramm
11381497 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02063.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 652-29-9 | C8H3F5O | 210.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 652-29-9
Summenformel C8H3F5O
Molekulargewicht (g/mol) 210.10
MDL-Nummer MFCD00000296
InChI-Schlüssel FBGHCYZBCMDEOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',3',4',5',6'-pentafluoroacetophenone, 1-perfluorophenyl ethanone, pentafluoroacetophenone, 1-pentafluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-pentafluorophenyl, 2,3,4,5,6-pentafluoroacetophenone, 1-pentafluorphenyl ethanon, 1-acetyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, acmc-209npz, 1-pentafluorophenylethanone
PubChem CID 69546
SMILES CC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone
Dichte 1.476
Siedepunkt 130°C to 131°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.4366
Menge 5 g
Beilstein 2053225
IUPAC-Name 1-(2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)ethan-1-on
Formelmasse 210.1
Reinheit (%) 97%