Learn More
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone, 97%, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone |
| Namenshinweis | 97% |
| CAS | 652-29-9 |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 1.47g/mL |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |