Learn More
2,3,4,5,6,6-Hexachlor-2,4-Cyclohexadien-1-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10701901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10701901 5 g Glasflasche 5 Gramm
10331044 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10701901 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 243950050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 21306-21-8 | C6Cl6O | 300.77 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21306-21-8
Summenformel C6Cl6O
Molekulargewicht (g/mol) 300.77
MDL-Nummer MFCD00019431
InChI-Schlüssel BBLJNWQYENOWPH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 152418
IUPAC-Name 2,3,4,5,6,6-Hexachlorcyclohexa-2,4-Dien-1-on
SMILES C1(=C(C(=O)C(C(=C1Cl)Cl)(Cl)Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 46°C to 49°C
Farbe Braun bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Fieser 11,251; 14,174
Synonym 2,3,4,5,6,6-hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one, 2,3,4,5,6,6-hexachlorocyclohexa-2,4-dienone, 2,3,4,5,6,6-hexachloro-2,4-cyclohexadienone, hexachlorocyclohexa-2,4-dien-1-one, hexachloro-c6one, hexachloro-2,4-cyclohexadienone, hexachloro-2,4-cyclohexadiene-1-one, 2,4-cyclohexadien-1-one,2,3,4,5,6,6-hexachloro, 2,4-cyclohexadien-1-one, 2,3,4,5,6,6-hexachloro
Formelmasse 300.77
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.