Learn More
2,3,3-Trimethylindolenin (technische Qualität, enthält Dimer), TRC
Artikelnummer. 30448979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30448979 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30448979 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79627025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,3-Trimethylindolenine (Technical Grade)
CAS 1640-39-7
Summenformel C11H13N
Menge 25 g
Synonym 2,3,3-Trimethyl-3H-indole, 2,3,3-Trimethylindole, 3H-2,3,3-Trimethylindole, NSC 65633
InChI-Formel InChI=1S/C11H13N/c1-8-11(2,3)9-6-4-5-7-10(9)12-8/h4-7H,1-3H3
SMILES CC1=Nc2ccccc2C1(C)C
IUPAC-Name 2,3,3-Trimethylindol
Molekulargewicht (g/mol) 159.23
Formelmasse 159.1048