Learn More
2-[2-(Trifluormethyl)phenyl]ethylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15461729 25 g 25 Gramm
15441729 1 g 1 Gramm
15451729 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461729 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64492.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 774-18-5 | C9H10F3N | 189.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 774-18-5
Summenformel C9H10F3N
Molekulargewicht (g/mol) 189.18
MDL-Nummer MFCD00128232
InChI-Schlüssel LIERORLYMWHXDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-trifluoromethyl phenyl ethanamine, o-trifluoromethyl phenethylamine, 2-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-amine, 2-o-trifluoromethylphenyl ethylamine, 2-2-trifluoromethylphenyl ethylamine, 2-trifluoromethyl phenethylamine, 2-2-trifluoromethyl-phenyl-ethylamine, 2-2-trifluoromethyl phenyl ethyl amine, 2-trifluoromethylphenylethanamine, benzeneethanamine,2-trifluoromethyl
PubChem CID 69883
IUPAC-Name 2-[2-(trifluormethyl)phenyl]ethanamin
SMILES NCCC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Farbe Gelb
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 7202211
Formelmasse 189.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit