Learn More
2,2'-Thiodiethanethiol, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455986
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455986 50 g 50 Gramm
11445986 10 g 10 Gramm
11465986 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455986 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22304.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3570-55-6 | C4H10S3 | 154.30 g/mol
2,2?-Thiodiethanol is used in the synthesis of novel luminescent polynuclear gold(I) phosphine complexes 2,2'-Thiodiethanethiol is used for extraction photometric determination of Ni, gives color reaction with metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2′-Thiodiethanol wird bei der Synthese neuartiger lumineszenter polynuklearer Gold(I)-Phosphinkomplexe verwendet. 2,2′-Thiodiethanethiol wird für die Extraktion photometrischer Bestimmung von Ni verwendet, ergibt Farbreaktionen mit Metallen.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3570-55-6
Summenformel C4H10S3
Molekulargewicht (g/mol) 154.30
MDL-Nummer MFCD00004893
InChI-Schlüssel KSJBMDCFYZKAFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-thiodiethanethiol, bis 2-mercaptoethyl sulfide, 2-mercaptoethyl sulfide, ethanethiol, 2,2'-thiobis, bis mercaptoethyl sulfide, 3-thia-1,5-pentanedithiol, 2-mercaptoethylsulfide, 2,2'-dimercaptodiethyl sulfide, unii-oeu4azc07s, ethanethiol, 2,2'-thiodi
PubChem CID 77117
SMILES SCCSCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Thiodiethanethiol
Dichte 1.183
Siedepunkt 135°C to 136°C (10 mmHg)
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.5955
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
IUPAC-Name 2-[(2-Sulfanylethyl)sulfanyl]ethan-1-thiol
Formelmasse 154.32
Reinheit (%) ≥90%