Learn More
2-(2-Thienylsulfonyl)Ethanthioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10406662
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10406662 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10099151 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10406662 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM03009CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 175202-34-3
Summenformel C6H7NO2S3
Molekulargewicht (g/mol) 221.307
MDL-Nummer MFCD00052277
InChI-Schlüssel YNPIRUTXXLFXRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-thienylsulfonyl ethanethioamide, 2-thiophene-2-sulfonyl ethanethioamide, ethanethioamide,2-2-thienylsulfonyl, maybridge1_004617, 2-2-thienyl sulfonyl thioacetamide, 2-thiophen-2-ylsulfonyl ethanethioamide, 2-thien-2-yl sulphonyl ethanethioamide, 2-2-amino-2-thioxoethyl sulphonyl thiophene, 2-amino-1-2-thienylsulfonyl ethane-2-thione
PubChem CID 2778709
IUPAC-Name 2-Thiophen-2-ylsulfonylethanthioamid
SMILES C1=CSC(=C1)S(=O)(=O)CC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Thienylsulfonyl)ethanethioamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 221.32
Reinheit (%) 97%