Learn More
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469290
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469290 1 g 1 Gramm
11459290 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469290 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50176.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77790-61-5 | C9H12N2 | 148.209 g/mol
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine is used as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridin wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77790-61-5
Summenformel C9H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 148.209
MDL-Nummer MFCD01691538
InChI-Schlüssel NDCZQFDBSPOUDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-2-yl pyridine, 2-2-pyrrolidinyl pyridine, 2-pyrrolidin-2-yl-pyridine, +--alpha-nornicotine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl, +--2-2-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl-, +-, r-2-2-pyrrolidinyl-pyridine, alpha-nornicotine, 2,3'-pyridylpyrrolidine
PubChem CID 2771659
IUPAC-Name 2-Pyrrolidin-2-ylpyridin
SMILES C1CC(NC1)C2=CC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 96%