Learn More
2-(2-Pyridyl)-benzimidazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314574
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11314574
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01339.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1137-68-4 | C12H9N3 | 195.23 g/mol
2-(2-Pyridyl)benzimidazole is used as a chelating fluorescent ligand in the synthesis of cobalt(II) complex. It was also used in the preparation of (H(2)L(1))(2)[Ru(III)Cl(4)(CH(3)CN)(2)](2)[Ru(IV)Cl(4)(CH(3)CN)(2)]·2Cl·6H(2)O complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(2-pyridyl)benzimidazol wird als chelatbildender fluoreszierender Ligand bei der Synthese von Kobalt(II)-Komplex verwendet. Wurde auch für die Herstellung von (H(2)L(1))(2)[Ru(III)Cl(4)(CH(3)CN)(2)](2)[Ru(IV)Cl(4)(CH(3)CN)(2)] 2Cl 6H(2)O-Komplex verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1137-68-4
Summenformel C12H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 195.23
MDL-Nummer MFCD00005586
InChI-Schlüssel YNFBMDWHEHETJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-pyridyl benzimidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzo d imidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzoimidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-1,3-benzodiazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzimidazole, chembl72683, 1h-benzimidazole, 2-pyridinyl, 1h-benzimidazole, 2-2-pyridinyl, acmc-20aime, 2 2-pyridyl benzimidazole
PubChem CID 70821
IUPAC-Name 2-Pyridin-2-yl-1H-Benzimidazol
SMILES N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Schmelzpunkt 221°bis 225 °C
Menge 5 g
Beilstein 151411
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) ≥98%