Learn More
2-[(2-Phenoxyethyl)thio]Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10540922
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10540922 10 g 10 Gramm
10039391 1 g 1 Gramm
10052074 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10540922 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM06649EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 75434-70-7
Summenformel C10H12O3S
Molekulargewicht (g/mol) 212.263
MDL-Nummer MFCD00085152
InChI-Schlüssel SHWKIHWUFNTMIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-phenoxyethyl thio acetic acid, 2-2-phenoxyethyl sulfanyl acetic acid, 2-phenoxyethyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_005030, 2-2-phenoxyethylthio acetic acid, 2-phenoxy-ethylsulfanyl acetic acid, 2-phenoxy-ethylsulfanyl-acetic acid, 2-2-phenoxyethylsulfanyl acetic acid
PubChem CID 2779087
IUPAC-Name 2-(2-Phenoxyethylsulfanyl)essigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCSCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(2-Phenoxyethyl)thio]acetic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel C6H5O(CH2)2SCH2CO2H
Menge 10 g
Formelmasse 212.27
Reinheit (%) 97%