Learn More
2,2'-Oxydiethanol, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15598814 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15598814 500 ml Enghalsflasche aus braunem Glas 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15598814 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. S85607
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Oxydiethanol
CAS 111-46-6
Flammpunkt 124.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Summenformel C4H10O3
MDL-Nummer MFCD00002882
Menge 500 ml
Relative Dichte 1 l = 1.12 kg
Synonym Diethylenglycol, 2,2'-Oxydioethanol, 2-Hydroxyethylether, Bis-2-Hydroxyethylether, 2-2-Hydroxyethoxy-Ethanol, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
InChI-Schlüssel MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCOCCO
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxyethoxy)Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 106.12
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
Formelmasse 106.12
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz