Learn More
2,2'-O-Cyclouridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15415827 5 g 5 Gramm
15405827 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33038.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3736-77-4 | C9H10N2O5 | 226.188 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3736-77-4
Summenformel C9H10N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 226.188
MDL-Nummer MFCD00004945
InChI-Schlüssel UUGITDASWNOAGG-CCXZUQQUSA-N
Synonym cyclouridine, 2,2'-cyclouridine, o2,2'-cyclouridine, 2,2'-anhydro-1 b-d-arabinofuranosyl uracil, 2,2'-anhydrouridine, 2,2'-anhydro-1 beta-d-arabinofuranosyl uracil, 2,2'-o-cyclouridine, 2,2-anhydro-1 b-d-arabinofuranosyl uracil, 2,2;-cyclouridine, 2,2'-anhydro-1-beta-d-arabinofuranosyl uracil
PubChem CID 806138
IUPAC-Name (2R,3R,3aS,9aR)-3-Hydroxy-2-(Hydroxymethyl)-2,3,3a,9a-Tetrahydrofuro[1,2][1,3]Oxazolo[3,4-a]Pyrimidin-6-on
SMILES C1=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)OC2=NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-O-Cyclouridine
Schmelzpunkt 248°C to 251°C
Menge 5 g
Beilstein 27348885
Formelmasse 226.19
Reinheit (%) 98%