Learn More
2-(2-Naphthyl)Acetylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10643603
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10643603 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10573232 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10643603 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. PD00828EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 37859-25-9
Summenformel C12H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 204.653
MDL-Nummer MFCD02180524
InChI-Schlüssel QEJGMKHQXSZCOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-naphthyl acetyl chloride, naphthalen-2-yl-acetyl chloride, 2-naphthylacetyl chloride, 2-naphthalen-2-yl acetyl chloride, 2-naphthaleneacetyl chloride, naphth-2-yl acetyl chloride, zlchem 122, pubchem15724, 2-naphthylacetyl chlotide, beta-naphthylacetyl chloride
PubChem CID 588115
IUPAC-Name 2-Naphthalen-2-ylacetylchlorid
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)CC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Naphthyl)acetyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 204.66
Reinheit (%) 97%