Learn More
2-(2-Naphthyl)Acetylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10573232
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10573232
Marke: Thermo Scientific Maybridge PD00828DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 37859-25-9
Summenformel C12H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 204.653
MDL-Nummer MFCD02180524
InChI-Schlüssel QEJGMKHQXSZCOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-naphthyl acetyl chloride, naphthalen-2-yl-acetyl chloride, 2-naphthylacetyl chloride, 2-naphthalen-2-yl acetyl chloride, 2-naphthaleneacetyl chloride, naphth-2-yl acetyl chloride, zlchem 122, pubchem15724, 2-naphthylacetyl chlotide, beta-naphthylacetyl chloride
PubChem CID 588115
IUPAC-Name 2-Naphthalen-2-ylacetylchlorid
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)CC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Naphthyl)acetyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 204.66
Reinheit (%) 97%