Learn More
2-(2-Naphthoyl)-1-(m-Toluoyl)hydrazin, 98 %
Artikelnummer. 11375219
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11375219 5 g 5 Gramm
11365219 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375219 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18588.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83803-96-7
Summenformel C19H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 304.349
MDL-Nummer MFCD00021628
InChI-Schlüssel NOZDWMYGSUBAEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-naphthoyl-1-m-toluoyl hydrazine, 2'-3-methylbenzoyl-2-naphthohydrazide, n'-3-methylbenzoyl naphthalene-2-carbohydrazide, n'-3-methylbenzoyl-2-naphthohydrazide, n'-3-methylbenzoyl-2-naphthalenecarbohydrazide, 3-methyl-n'-naphthalene-2-carbonyl benzohydrazide, 1-3-methylbenzoyl-2-2-naphthoyl hydrazine, n-3-methylphenyl carbonylamino-2-naphthylcarboxamide, 2-naphthalenecarboxylic acid, n'-3-methylbenzoyl hydrazide, 2-naphthalenecarboxylicacid, 2-3-methylbenzoyl hydrazide
PubChem CID 96763
IUPAC-Name N'-(3-methylbenzoyl)naphthalin-2-carbohydrazid
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NNC(=O)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Naphthoyl)-1-(m-toluoyl)hydrazine
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 304.33
Reinheit (%) 98%