Learn More
2-(2-Naphthoyl)-1-(m-Toluoyl)hydrazin, 98 %
Codice prodotto. 11365219
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
11365219 1 g 1 Gramm
11375219 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11365219 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18588.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83803-96-7
Summenformel C19H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 304.349
MDL-Nummer MFCD00021628
InChI-Schlüssel NOZDWMYGSUBAEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-naphthoyl-1-m-toluoyl hydrazine, 2'-3-methylbenzoyl-2-naphthohydrazide, n'-3-methylbenzoyl naphthalene-2-carbohydrazide, n'-3-methylbenzoyl-2-naphthohydrazide, n'-3-methylbenzoyl-2-naphthalenecarbohydrazide, 3-methyl-n'-naphthalene-2-carbonyl benzohydrazide, 1-3-methylbenzoyl-2-2-naphthoyl hydrazine, n-3-methylphenyl carbonylamino-2-naphthylcarboxamide, 2-naphthalenecarboxylic acid, n'-3-methylbenzoyl hydrazide, 2-naphthalenecarboxylicacid, 2-3-methylbenzoyl hydrazide
PubChem CID 96763
IUPAC-Name N'-(3-Methylbenzoyl)naphthalin-2-carbohydrazid
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NNC(=O)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2
Specifica
Chemischer Name oder Material 2-(2-Naphthoyl)-1-(m-toluoyl)hydrazine
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 304.33
Reinheit (%) 98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.