Learn More
2-(2-Methyl-5-nitrophenylamino)-4-(3-pyridyl)-pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15479166
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15479166 25 g 25 Gramm
15459166 1 g 1 Gramm
15469166 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15479166 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64814.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152460-09-8
Summenformel C16H13N5O2
Molekulargewicht (g/mol) 307.313
MDL-Nummer MFCD02179269
InChI-Schlüssel OJITWRFPRCHSMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-pyridin-3-yl pyrimidin-2-amine, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-3-pyridyl-2-pyrimidine-amine, chembl20426, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-3-pyridyl-2-pyrimidineamine, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-amine, 2-methyl-4-nitro-phenyl-4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-yl-amine, 2-methyl-5-nitro-n-4-pyridin-3-yl pyrimidin-2-yl benzenamine, 2-pyrimidinamine, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-3-pyridinyl, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-pyridin-3-yl pyrimid, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-3-pyridyl-2-pyrimidinamine
PubChem CID 10686149
IUPAC-Name N-(2-Methyl-5-Nitrophenyl)-4-Pyridin-3-ylpyrimidin-2-Amin
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])NC2=NC=CC(=N2)C3=CN=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methyl-5-nitrophenylamino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine
Schmelzpunkt 188°C to 193°C
Farbe Gelb
Menge 25 g
Beilstein 7544032
Formelmasse 307.31
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest