Learn More
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitrile |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 183.21 |
| Reinheit (%) | 97% |