Learn More
2-(2-Methyl-1,3-Thiazol-4-yl)ethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10737485
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10737485 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10122844 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10671934 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10737485 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC54613EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 165115-15-1
Summenformel C6H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 142.22
MDL-Nummer MFCD03011601
InChI-Schlüssel GLEZGSKBHYTSAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methylthiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethylamine, 4-thiazoleethanamine, 2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-amine, 4-thiazoleethanamine,2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanamine
PubChem CID 7536518
IUPAC-Name 2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethan-1-amine
SMILES CC1=NC(CCN)=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethylamine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 142.23
Reinheit (%) 97%