Learn More
2-(2-Methyl-1,3-Thiazol-4-yl)ethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10122844
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. 10122844
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC54613CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 165115-15-1
Summenformel C6H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 142.22
MDL-Nummer MFCD03011601
InChI-Schlüssel GLEZGSKBHYTSAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methylthiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethylamine, 4-thiazoleethanamine, 2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-amine, 4-thiazoleethanamine,2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanamine
PubChem CID 7536518
IUPAC-Name 2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethan-1-amine
SMILES CC1=NC(CCN)=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethylamine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 142.23
Reinheit (%) 97%