Learn More
2-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-ethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethanol |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 143.21 |