Learn More
2-(2-Methyl-1,3-Thiazol-4-yl)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10576704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10576704 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10285794 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10576704 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC68414DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 305811-38-5
Summenformel C10H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 190.264
MDL-Nummer MFCD09965287
InChI-Schlüssel AJFBHXXQTQAILP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl aniline, 2-2-methyl-4-thiazolyl aniline, 2-2-methylthiazol-4-yl aniline, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenylamine, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenyl amine
PubChem CID 22493281
IUPAC-Name 2-(2-Methyl-1,3-Thiazol-4-yl)Anilin
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2N
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)aniline
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 190.27
Reinheit (%) 95%