Learn More
2-(2-methoxyphenoxy)-N-methylethylamin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11439450
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11439450
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50299.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72955-82-9
Summenformel C10H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.235
MDL-Nummer MFCD07400597
InChI-Schlüssel VOIPEKOXTFLQNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methoxyphenoxy-n-methylethanamine, 2-2-methoxyphenoxy-n-methylethylamine, 2-2-methoxyphenoxy ethyl methyl amine, 2-2-methoxy-phenoxy-ethyl-methyl-amine, 2-2-methoxyphenoxy ethyl methylamine, 2-2-methoxyphenoxy-n-methyl-ethanamine, 2-2-methoxyphenoxy ;-n-methylethanamine, ethanamine,2-2-methoxyphenoxy-n-methyl
PubChem CID 6485441
IUPAC-Name 2-(2-Methoxyphenoxy)-N-methylethanamin
SMILES CNCCOC1=CC=CC=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methoxyphenoxy)-N-methylethylamine
Menge 250 mg
Formelmasse 181.24
Reinheit (%) 96%