Learn More
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylaminhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049414
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049414 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049414 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0291.11
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylaminhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
CAS 64464-07-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H13 N O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-(2-Methoxyphenoxy)-ethanamine hydrochloride, 2-(o-Methoxyphenoxy)-ethylamine hydrochloride, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride, Carvedilol Related Compound E as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10;/h2-5H,6-7,10H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccccc1OCCN
IUPAC-Name 2-(2-Methoxyphenoxy)ethanamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 203.67
Menge 100 mg
Formelmasse 203,0713 g/mol