Learn More
[2-(2-furyl)phenyl]Methanol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175208
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
139697-88-4
C11H10O2
174.20
MFCD06203101
NBLMKRIYULDNBF-UHFFFAOYSA-N
2-2-furyl phenyl methanol, 2-furan-2-yl phenyl methanol, 2-fur-2-yl benzyl alcohol, 2-2-furyl benzenemethanol, 2-fur-2-yl phenyl methanol, benzenemethanol,2-2-furanyl, 2-2-furyl phenyl methan-1-ol
10855985
[2-(Furan-2-yl)phenyl]methanol
OCC1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
139697-88-4
C11H10O2
174.20
MFCD06203101
NBLMKRIYULDNBF-UHFFFAOYSA-N
2-2-furyl phenyl methanol, 2-furan-2-yl phenyl methanol, 2-fur-2-yl benzyl alcohol, 2-2-furyl benzenemethanol, 2-fur-2-yl phenyl methanol, benzenemethanol,2-2-furanyl, 2-2-furyl phenyl methan-1-ol
10855985
[2-(Furan-2-yl)phenyl]methanol
OCC1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
Chemischer Name oder Material [2-(2-Furyl)phenyl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 97%