Learn More
[2-(2-furyl)phenyl]Methanol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | [2-(2-Furyl)phenyl]methanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 174.2 |
Reinheit (%) | 97% |