Learn More
2-(2-Furyl)benzonitril 97+%, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-Furyl)benzonitrile |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 169.18 |
| Reinheit (%) | 97% |