Learn More
2-(2-Furyl)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10507284
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10507284
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC46201CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 331942-47-3
Summenformel C11H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 188.182
InChI-Schlüssel QRUHYAWZHFTNEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-furyl benzoic acid, 2-furan-2-yl benzoic acid, 2-fur-2-ylbenzoic acid, benzoic acid,2-2-furanyl, 2-fur-2-yl benzoic acid, 2-furan-2-yl-benzoic acid
PubChem CID 2772293
IUPAC-Name 2-(Furan-2-yl)Benzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CO2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Furyl)benzoic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 188.18
Reinheit (%) 97%