Learn More
(2-[2-(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy)Essigsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450439
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450439 1 g 1 Gramm
15418426 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450439 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63641.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 166108-71-0 | C21H23NO6 | 385.416 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 166108-71-0
Summenformel C21H23NO6
Molekulargewicht (g/mol) 385.416
MDL-Nummer MFCD01321015
InChI-Schlüssel XQPYRJIMPDBGRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-fmoc-amino ethoxy ethoxy acetic acid, fmoc-nh-peg2-ch2cooh, fmoc-aeea, 1-9h-fluoren-9-yl-3-oxo-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic acid, 8-fmoc-amino-3,6-dioxaoctanoic acid, fmoc-adoa, fmoc-aeeac-oh, fmoc-amino-3,6 dioxaoctanoic acid, 8-fmoc-amino-3,6-dioxa-n-octanoic acid
PubChem CID 2756092
IUPAC-Name 2-[2-[2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)ethoxy]ethoxy]Essigsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NCCOCCOCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-[2-(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy)acetic acid
Farbe Weiß
Strukturformel FmocNHCH2CH2OCH2CH2OCH2CO2H
Menge 1 g
Beilstein 9658732
Formelmasse 385.42
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver