Learn More
2,2'-Dithiosalicylsäure 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 117565000
Additional Details : CAS : 119-80-2 Gewicht : 0.50000kg
Menge | 500g |
---|
Chemische Identifikatoren
119-80-2 | |
306.34 | |
LBEMXJWGHIEXRA-UHFFFAOYSA-N | |
8409 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)SSC2=CC=CC=C2C(=O)O |
C14H10O4S2 | |
MFCD00002465 | |
2,2'-dithiodibenzoic acid, 2,2'-dithiosalicylic acid, benzoic acid, 2,2'-dithiobis, 2-2-carboxyphenyl disulfanyl benzoic acid, bis 2-carboxyphenyl disulfide, bis o-carboxylphenyl disulfide, 2,2-dithiosalicylic acid, 2,2'-dithiobisbenzoic acid, unii-58mgb5279d, 2,2'-dithiodi benzoic acid | |
2-[(2-carboxyphenyl)disulfanyl]Benzoesäure |
Spezifikation
2, 2'-Dithiosalicylic acid | |
Kunststoffflasche | |
287°C to 290°C | |
98% | |
97.5 | |
98% | |
S2(C6H4CO2H)2 | |
10, 129 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in dichloromethane,ether,benzene and,acetone | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)SSC2=CC=CC=C2C(=O)O | |
306.34 | |
306.34 | |
98% |
Authentic | |
Braun | |
500g | |
119-80-2 | |
100.0 | |
C14H10O4S2 | |
MFCD00002465 | |
2,2'-dithiodibenzoic acid, 2,2'-dithiosalicylic acid, benzoic acid, 2,2'-dithiobis, 2-2-carboxyphenyl disulfanyl benzoic acid, bis 2-carboxyphenyl disulfide, bis o-carboxylphenyl disulfide, 2,2-dithiosalicylic acid, 2,2'-dithiobisbenzoic acid, unii-58mgb5279d, 2,2'-dithiodi benzoic acid | |
LBEMXJWGHIEXRA-UHFFFAOYSA-N | |
2-[(2-carboxyphenyl)disulfanyl]Benzoesäure | |
8409 | |
Pulver |