Learn More
2,2'-Dithiosalicylsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11396846 500 g 500 Gramm
11386846 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396846 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04213.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 119-80-2 | C14H10O4S2 | 306.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-80-2
Summenformel C14H10O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 306.35
MDL-Nummer MFCD00002465
InChI-Schlüssel LBEMXJWGHIEXRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-dithiodibenzoic acid, 2,2'-dithiosalicylic acid, benzoic acid, 2,2'-dithiobis, 2-2-carboxyphenyl disulfanyl benzoic acid, bis 2-carboxyphenyl disulfide, bis o-carboxylphenyl disulfide, 2,2-dithiosalicylic acid, 2,2'-dithiobisbenzoic acid, unii-58mgb5279d, 2,2'-dithiodi benzoic acid
PubChem CID 8409
IUPAC-Name 2-[(2-carboxyphenyl)disulfanyl]Benzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)SSC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Dithiosalicylic acid
Schmelzpunkt 287°C to 289°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
Beilstein 2221810
Formelmasse 306.36
Reinheit (%) 96%