Learn More
2,2'-Dithiodipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10092010 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10092010 5 g Glasflasche 5 Gramm
10524101 25 g Glasflasche 25 Gramm
10781994 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10092010 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 162230050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.80 CHF
    74.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 15.15 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2127-03-9 | Molecular Formula: C10H8N2S2 | Molecular Weight: 220.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2127-03-9
Summenformel C10H8N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 220.32
MDL-Nummer MFCD00006287
InChI-Schlüssel HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2, 2';-Dipyridyl disulfide
PubChem CID 129317592
IUPAC-Name 2-(pyridin-2-yldisulfanyl)pyridine
SMILES S(SC1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2′-Dithiodipyridine
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Farbe Farblos nach braun
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 5 g
Flammpunkt 210°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Aussehen (5% soln. in methanol) clear
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel (C5H4N)S-S(C5H4N)
Beilstein 21, 45
Fieser 06,246; 13,156
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol,acetone,toluene and,isopropanol,practically insoluble in heptane and cyclohexane
Formelmasse 220.32
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Dithiodipyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.