Learn More
2,2'-Dithiobisbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30388028
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388028 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388028 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49399010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Disulfanediyldibenzoic acid
CAS 119-80-2
Summenformel C14H10O4S2
Menge 10 g
Synonym 2,2'-Dithiodibenzoic Acid, 2,2'-Dithiobis[benzoic acid], o,o’-Dithiodibenzoic acid, 2-[(2-Carboxyphenyl)disulfanyl]benzoic Acid, Bis(2-carboxyphenyl) Disulfide, Bis(o-carboxylphenyl) Disulfide, Diphenyl Disulfide-2,2'-dicarboxylic acid, Dithiosalicylic acid, NSC 213, NSC 405662, NSC 5346, NSC 633230
InChI-Formel InChI=1S/C14H10O4S2/c15-13(16)9-5-1-3-7-11(9)19-20-12-8-4-2-6-10(12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
SMILES OC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(=O)O
IUPAC-Name 2-[(2-carboxyphenyl)disulfanyl]Benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 306.4
Formelmasse 306.0021