missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2' – Dithiobisbenzanilid, TRC

Artikelnummer. 30376033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30376033 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30376033 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD494213250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 135-57-9
Summenformel C26H20N2O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 456.58
Synonym 2,2'-Dibenzoylaminodiphenyldisulfid, Benzamide, N,N'-(dithiodi-2,1-phenylene)bis-, Benzanilide, 2',2'''-dithiobis- (6CI,7CI,8CI), N,N'-(Dithiodi-2,1-phenylene)bis[benzamide], 2,2'-Dibenzamidodiphenyl disulfide, 2,2'-Dibenzoylaminodiphenyl disulfide, 2',2'''-Dithiodibenzanilide, 3S, Bis(2-benzamidophenyl) disulfide, Bis(2-benzoylaminophenyl)disulfide, Bis(o-benzamidophenyl) disulfide, Bisbenzamide, DBD, Di-o-benzamidophenyl disulfide, K 202, Noctizer SS, Peptazin BAFD, Peptisant 10, Pepton 22, Pepton 3S, Renazit 11, SL 6010, SS, Vuchtazin RV/G-M, Vuchtazin RV/G-S, o,o'-Dibenzamidodiphenyl disulfide, o-(Benzoylamino)phenyl disulfide
SMILES O=C(Nc1ccccc1SSc2ccccc2NC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,2'-Dithiobisbenzanilide
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H20N2O2S2/c29-25(19-11-3-1-4-12-19)27-21-15-7-9-17-23(21)31-32-24-18-10-8-16-22(24)28-26(30)20-13-5-2-6-14-20/h1-18H,(H,27,29)(H,28,30)
Formelmasse 456.0966
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.